Learn More
Thermo Scientific™ Baño seco digital con calentamiento y agitación, 0.5 °C (0.9 °F) a 80 °C
Código de producto. 15298844 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15298844 230 V, 50/60 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 15298844 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88880028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00€
    1273.60€ / paquete de 1
    Ahorro 426.40€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aumente la versatilidad del laboratorio con nuestro baño seco digital con calentamiento y agitación, que puede utilizarse como baño seco, agitador o como ambos.
Aumente la versatilidad del laboratorio con el termobloque digital con calentamiento y agitación Thermo Scientific™ que puede utilizarse como termobloque, agitador o como ambos. El control por PID garantiza unos resultados de agitación uniformes y un control preciso de la temperatura. El baño seco tiene un diseño de perfil bajo y dos modos de temporización.
El control por PID garantiza unos resultados de agitación uniformes y un control preciso de la temperatura.
  • Intervalo de velocidad de 150 a 1500 rpm (en función del bloque)
  • Memoria para programas:
    • 10 programas, hasta 10 pasos por programa
    • La función de intervalo de agitación permite configurar ciclos con y sin agitación en el mismo programa
  • Dos modos de temporización:
    • Iniciar cuando se alcanza la temperatura deseada
    • Iniciar inmediatamente cuando se configura el temporizador
  • Diseño de perfil bajo
  • Los bloques pueden adquirir diferentes tamaños para aumentar la flexibilidad
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador Control de retroalimentación por PID
Capacidad (métrico) 0,5 ml; 1,5 ml; 50 ml
Iluminación LED
No. of Places 96
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos tapones
Intervalo de temperatura (métrico) De +5 °C por encima de temperatura ambiente a 100 °C
Tipo Agitador de plataforma
Pantalla Digital
N.º de bloques No incluido, se adquiere por separado
Velocidad 150 a 1500 rpm (bloque 96 pocillos); 150 to 1200 rpm (bloques de tubo de 0,5 ml, 1,5 ml y 50 ml)
Exactitud de temperatura 0,5 °C (0,9° F) a 80 °C.
Garantía 2 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 334 x 276 x 170 mm (13,1 x 10,9 x 6,7 pulg)
Diámetro de la órbita (métrico) 2 mm
Peso con embalaje (imperial) 18,3 lb
Peso con embalaje (métrico) 8,3 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.