Learn More
Thermo Scientific™ Termobloque/baño seco digital
Código de producto. 15362185 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de bloques:
1 (pedir por separado)
2 (pedir por separado)
4 (pedir por separado)
Tipo de tapón:
China, UE, RU
EE. UU.
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de bloques Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15362185 1 (pedir por separado) China, UE, RU cada uno
17135181 1 (pedir por separado) EE. UU. cada uno
15372185 2 (pedir por separado) China, UE, RU cada uno
15382185 4 (pedir por separado) China, UE, RU cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15362185 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88870004
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la versatilidad del laboratorio con los termobloques/baños secos digitales Thermo Scientific™.
Aumente la versatilidad del laboratorio con los termobloques digitales Thermo Scientific™, que ponen a su disposición un gran número de configuraciones con bloques modulares intercambiables que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. Diseñados para aplicaciones de básicas a avanzadas con una temperatura máx. 130 °C, un temporizador y tamaños de 1, 2 y 4 bloques.
Los baños secos digitales Thermo Scientific están disponibles en un rango de configuración con 1, 2 y 4 bloques modulares intercambiables que pueden alojar una gran variedad de recipientes y aplicaciones.
  • Controles digitales y visualización de la hora y de la temperatura
  • Sonda de temperatura integrada avanzada que proporciona un control y una precisión de la temperatura excelentes
  • Control preciso de la temperatura con circuito PID
  • Calibración de la temperatura que permite compensar la temperatura hasta alcanzar el valor deseado
  • El temporizador permite al usuario controlar con precisión el tiempo de calentamiento
  • Amplia gama de bloques de calor intercambiables de aleación de aluminio que proporcionan versatilidad y permiten una sencilla limpieza y desinfección
  • Chasis de acero con revestimiento de pintura en polvo, de durabilidad garantizada
  • Dispositivo de protección contra excesos de temperatura integrado que garantiza la seguridad de las muestras y los usuarios
  • Ajuste de las desviaciones de temperatura
Aplicaciones:
  • Preparación de muestras
  • Conservación enzimática
  • Reacciones enzima-sustrato
  • Amplificación de ADN
  • Degradación por electroforesis en gel
  • Coagulación de suero
Accesorios necesarios:
  • La unidad debe adquirirse con bloques
Garantía
2 años, sustitución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cULus, RoHS
Tipo de controlador PID digital
Iluminación LED
Material Acero con pintura en polvo
Tipo de tapón China, UE, RU
Humedad relativa < 80%
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente +5 °C a 130 °C (ambiente a 25 °C)
Tipo Baño seco/bloque
Fusible 250 V, 2,5A
Índice de calentamiento ≤ 20 min de 30 ° a 130 °C
Incluye Baño seco, enchufes tipo Reino Unido, UE y China, elevador de bloque
N.º de bloques 1 (pedir por separado)
Exactitud de temperatura ≤ ±0,5 °C
Uniformidad de temperatura ≤ ±1 °C
Temporizador De 0 a 99:59 min o continuo
Garantía 2 años, sustitución
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 288 x 200 x 100 mm
Longitud (imperial) 11,3 in
Longitud (métrico) 288 mm
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 200 mm
Altura (imperial) 3,9 in
Altura (métrico) 100 mm
Peso (imperial) 6,39 lb
Peso (métrico) 2,9 kg
Tensión 200/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Garantía: Garantía limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte a su representante. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.