Learn More
Cole-Parmer™ Temporizador de cuatro canales con marco de colores y calibración Digi-Sense Traceable™
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Incluye:
- Tres placas frontales/marcos de colores, soporte/pinza de bolsillo incorporados, dorso magnético, dos pilas de botón de 1,5 V y certificado de calibración trazable a NIST con datos.
- Tres marcos brillantes y coloridos permiten personalizarlo o dedicar un marco determinado para una tarea concreta de sincronización
- Cuatro canales de temporización independientes disponen de alarmas sonoras únicas para la temporización simultánea
- Cuenta progresiva o cuenta atrás desde 100 horas para experimentos de mayor duración
- La función de memoria devuelve la pantalla al tiempo programado
- Los productos trazables están calibrados según los estándares trazables a NIST y listos para usarse en el momento de su recepción
- Cada producto pasa por un intenso proceso de certificación antes de que pueda llevar el nombre Traceable e incluye certificación trazable a NIST, lo que le ahorra tiempo y dinero al no tener que calibrar por separado.
- La calibración trazable a NIST también le ayuda a cumplir con los estándares de calidad y el cumplimiento de las normativas ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA y los requisitos de la Comisión conjunta
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador de 4 canales |
| Intervalo de tiempo | 100 h |
| N.º de canales | 4 |
| Certificaciones/conformidad | Trazable al NIST |