Learn More
Difloxacin hydrochloride, Thermo Scientific™
129.00€ - 422.00€
| CAS | 91296-86-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C21H20ClF2N3O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 435.856 |
| Número MDL | MFCD03840489 |
| Clave InChI | JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599 |
| PubChem CID | 56205 |
| Nombre IUPAC | 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15495929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63754.06 |
5g |
129.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15405939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63754.14 |
25g |
422.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A quinolone antibacterial compound
- Structurally related to norfloxacin
Kemiske identifikatorer
| 91296-86-5 | |
| 435.856 | |
| JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N | |
| 56205 | |
| CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl |
| C21H20ClF2N3O3 | |
| MFCD03840489 | |
| difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599 | |
| 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
Tekniske data
| Difloxacin hydrochloride | |
| C21H20ClF2N3O3 | |
| 6464798 | |
| difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599 | |
| JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N | |
| 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride | |
| 56205 |
| 91296-86-5 | |
| MFCD03840489 | |
| 14,3141 | |
| Soluble in aqueous buffer | |
| CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl | |
| 435.856 | |
| 435.85 |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.