Learn More
BD Agujas y asas de inoculación desechables Difco™
Descripción
Includes
Certificado de calibración de tinción azul de Evans con cada caja de 1000 asas, que confirma su precisión y uniformidad
- Fabricado a partir de una resina plástica exclusiva para una flexibilidad controlada
- Resisten el corte de la superficie del agar, pero proporcionan suficiente firmeza para recoger colonias difíciles.
- Sin lubricantes, aceites ni car
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Volumen | 10 μL |
| Material | Resina de plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Azul claro |
| Tipo de producto | Asa de inoculación |
| Cantidad | 250/paq. |