Learn More
Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30780056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30780056 5 g 5g
30773374 500 g 500g
30778022 100 g 100g
30776114 1 kg 1kg
30779710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30780056 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD114005g
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 1559-02-0
Molecular Formula C9H14O4
MDL Number MFCD00001283
Quantity 5 g
SMILES C(C)OC(C1(C(OCC)=O)CC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.