Descripción
- Resistente a productos químicos, ideal para aplicaciones que utilizan disolventes agresivos y vapores ácidos
- Repuesto para bombas de paletas giratorias y aspiradores de agua, especialmente en aplicaciones de vacío difíciles con vapores corrosivos
- Los cabezales de la bomba se han fabricado con PTFE con refuerzo de fibra de carbono para manejar vapores agresivos y corrosivos sin causar daños
- Las cámaras de bombeo se han separado herméticamente del espacio de la transmisión, lo que garantiza una mayor duración de las piezas mecánicas
- Las bombas utilizan diafragmas de PTFE intercalados con un sólido dorso no humedecido y válvulas de PEEK, que son resistentes a productos químicos y extremadamente resistentes al desgaste en comparación con las válvulas de elastómero
- La válvula de lastre de gas ayuda a mantener el rendimiento de la bomba cuando se trabaja con un conjunto de vapores condensables
- Boquillas para tubos con DI de 8 mm
- Patas que amortiguan la vibración
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 8 mbar |
| Requisitos eléctricos | Motor de 230 V 50/60 Hz con cables de potencia de Schuko y Reino Unido |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 19,5 x 23,5 x 14,5 cm (7,6 x 9,25 x 5,7 pulg) |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Peso (imperial) | 14,3 lb |
| Peso (métrico) | 6,5 kg |
| Caudal | 16 l/min |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío de diafragma |
| Aplicaciones | Hornos de vacío |
| Presión máxima | < 8 mbar |