Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje Diamond
Código de producto. 15768187 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15768187 Blanco paquete de 500
15738197 Negro paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15768187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.95€
    16.76€ / paquete de 500
    Ahorro 32.19€
    65% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje Diamond de Fisherbrand™ son navecillas flexibles de poliestireno con superficies lisas.
  • Navecillas en forma de diamante que se flexionan para un vertido preciso.
  • Fondo ancho y plano anti-vuelco
  • 2 colores:
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Escala de temperatura de -10 a 70°C (14 a 158°F)
  • Se puede usar con analizadores de humedad de microondas
  • Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
  • Pack de 500
  • Desechable
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Diamante
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Longitud (métrico) 71 mm
Anchura (métrico) 46 mm
Altura (métrico) 14 mm
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.