Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje antiestáticas Diamond
Código de producto. 15728197 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15728197 Negro paquete de 500
15718197 Blanco paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15728197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.30€
    18.37€ / paquete de 500
    Ahorro 1.93€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las naves de pesaje antiestáticas Diamond son naves de poliestireno flexible que presentan superficies lisas.
  • Navecillas en forma de rombo que se flexionan para un vertido preciso.
  • Fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • En dos colores
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Antiestáticos.
  • Rango de temperatura °de -10 C a +°70 C (14 °F a 158 °F)
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
  • Paquete de 500
  • Disposable (Desechable)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Color Negro
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Diamante
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Intervalo de temperatura (imperial) 14 °F a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +70 °C
Longitud (imperial) 2,8 in
Longitud (métrico) 71 mm
Anchura (imperial) 1,8 in
Anchura (métrico) 46 mm
Altura (métrico) 14 mm
Altura (imperial) 0,6 in