Learn More
Dextromethorphan hydrobromide, Thermo Scientific™
96.00€ - 609.00€
| CAS | 125-69-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H26BrNO |
| Peso molecular (g/mol) | 352.316 |
| Número MDL | MFCD02173901 |
| Clave InChI | MISZALMBODQYFT-URVXVIKDSA-N |
| Sinónimo | dextromethorphan hydrobromide, antussan, demorphan, dormethan, metrorat, medicon, tusilan, tussade, d-methorphan hydrobromide, romilar |
| PubChem CID | 5464025 |
| SMILES | CN1CCC23CCCCC2C1CC4=C3C=C(C=C4)OC.Br |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15474269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61732.06 |
5g |
96.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15484269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61732.09 |
10g |
181.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15494269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61732.18 |
50g |
609.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsIt is used as a potentially useful NMDA receptor agonist. it is usually used as central nervous antitussive, cough suppressant. This is one of the most popular ingredients in over-the-counter cold and cough medications. Dextromethorphan hydrobromide may be added to other preparations to help treat pain and a variety of other disturbances as well. It is used as a pharmaceutical raw material.
Solubility
Soluble in water (40 mM), and alcohol (1:10).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
| C18H26BrNO | |
| MFCD02173901 | |
| dextromethorphan hydrobromide, antussan, demorphan, dormethan, metrorat, medicon, tusilan, tussade, d-methorphan hydrobromide, romilar | |
| CN1CCC23CCCCC2C1CC4=C3C=C(C=C4)OC.Br |
Especificaciones
| Dextromethorphan hydrobromide | |
| C18H26BrNO | |
| 6453793 | |
| dextromethorphan hydrobromide, antussan, demorphan, dormethan, metrorat, medicon, tusilan, tussade, d-methorphan hydrobromide, romilar | |
| MISZALMBODQYFT-URVXVIKDSA-N | |
| 352.316 | |
| 352.32 |
| 125-69-9 | |
| MFCD02173901 | |
| 14,8091 | |
| Soluble in water (40 mM),and alcohol (1:10). | |
| CN1CCC23CCCCC2C1CC4=C3C=C(C=C4)OC.Br | |
| 5464025 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 204-750-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Dextromethorphan hydrobromide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Dextromethorphan hydrobromide