Learn More
Dextran, MW ca 500,000, Thermo Scientific™
Dextran, CAS # 9004-54-0, is a glucose polymer. It is mainly used to increase electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity).
41.65€ - 747.65€
CAS 9004-54-0
Fórmula molecular C18H32O16
Peso molecular (g/mol) 504.438
Número MDL MFCD00130935
Clave InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15495879
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63702.09
10g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
46.10€
41.65€ / 10 g
Ahorro 4.45€
9% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Edge
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
15405889
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63702.18
50g
145.00€
50 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
15415889
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63702.22
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
189.00€
170.65€ / 100 g
Ahorro 18.35€
9% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
15425889
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63702.36
500g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
830.00€
747.65€ / 500 g
Ahorro 82.35€
9% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Dextran is a glucose polymer biosynthesized by the non-pathogenic Leuconostoc mesenteroides
Application
  • Dextran is a complex branched glucan that can be used to enhance electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity)
  • This compound promotes the activation of plasminogen by inhibiting α-2 antiplasmin
  • Dextran can be used to reduce thrombosis in animal models
  • It is used in osmotic stress techniques where osmotic pressure is applied to biological molecules
  • Dextran can be used as an immobilization agent in biosensors
Especificaciones
9004-54-0
504.438
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
4125253
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
C18H32O16
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
Especificaciones
Dextran
C18H32O16
14,2948
Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethylene glycol and glycerol.
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
504.438
≈500 kd
9004-54-0
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
4125253
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 232-677-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures