Learn More
KGW Isotherm™ Matraces de transporte aislados Dewar
Código de producto. 10613131
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tipo de tapa del tapón:
Cubierta de acero inoxidable
Cubierta metálica con revestimiento azul
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapa del tapón Tamaño de la unidad
10613131 3000 ml Cubierta metálica con revestimiento azul cada uno
10047870 1000 ml Cubierta metálica con revestimiento azul 1 PCS
10199410 2000 ml Cubierta de acero inoxidable 1 PCS
10017910 1000 ml Cubierta de acero inoxidable 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10613131 Proveedor KGW Isotherm™ N.º de proveedor 1213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.07€
    328.97€ / paquete de 1
    Ahorro 88.10€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento y transporte de productos sensibles a la temperatura, como el hielo seco. Los matraces de transporte aislados Dewar KGW Isotherm™ tienen un diseño robusto de vidrio de borosilicato 3.3.
  • Cooling of small samples
  • Silver-plated and evacuated
  • Flexible applications in the laboratory
  • Includes handle made from aluminum
  • Includes insulated lid, held by two spring clips
  • Available with either blue-coated metal cover or stainless steel cover
Especificaciones
Tipo de tapa del tapón Cubierta metálica con revestimiento azul
Diámetro exterior (métrico) 160mm
Para utilizar con (aplicación) Enfriamiento de muestras pequeñas
Altura interior (métrico) 230 mm
Altura (métrico) 305 mm
Incluye Tapa aislada, sujeta por dos pinzas de resorte, asa
Capacidad (métrico) 3000 ml
Diámetro interior (métrico) 138 mm
Material Vidrio de borosilicato