Learn More
Fisherbrand™ Desecadores con nz 24/29 y válvula
Código de producto. 15544625 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Diámetro interior (métrico):
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15544625 177 mm 94 mm cada uno
15594635 349 mm 239 mm cada uno
15594625 247 mm 143 mm cada uno
15544635 300 mm 192 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15544625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    192.13€ / paquete de 1
    Ahorro 3.87€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio borosilicatado SIMAX 3.3. Desecadores Fisherbrand con nz 24/29 y válvula diseñados para una variedad de trabajos de vacío.
  • Fabricado con vidrio borosilicatado SIMAX 3.3
  • Diseñado para una gran variedad de trabajos de vacío
  • Utilizado para la desecación de muestras, almacenamiento de materiales sensibles a la humedad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 13 130, DIN 12 491
Material Vidrio de borosilicato Simax 3.3
Tipo de producto Desecador
Incluye nz 24/29 y válvula
Altura (métrico) 177 mm
Diámetro interior (métrico) 94 mm
Diámetro exterior (imperial) 153 mm