Learn More
Fisherbrand™ Desecador con mando de vidrio
Código de producto. 15534645 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
191 mm
261 mm
311 mm
363 mm
438 mm
Diámetro interior (métrico):
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Diámetro exterior (imperial):
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
15534645 438 mm 285 mm 380 mm cada uno
15584635 363 mm 239 mm 320 mm cada uno
15584625 261 mm 143 mm 215 mm cada uno
15534635 311 mm 192 mm 270 mm cada uno
15534625 191 mm 94 mm 153 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15534645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00€
    391.83€ / paquete de 1
    Ahorro 60.17€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio borosilicatado Simax 3.3 El desecador con mando de vidrio Fisherbrand está diseñado para una variedad de trabajos de vacío.
  • Fabricado con vidrio borosilicatado SIMAX 3.3
  • Diseñado para una gran variedad de trabajos de vacío
  • Utilizado para la desecación de muestras, almacenamiento de materiales sensibles a la humedad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 13 130, DIN 12 491
Material Vidrio de borosilicato Simax 3.3
Tipo de producto Desecador
Incluye Mando de cristal
Altura (métrico) 438 mm
Diámetro interior (métrico) 285 mm
Diámetro exterior (imperial) 380 mm