Learn More
Honeywell KCL™ Guantes Dermatril™ 740
Código de producto. 12671425
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
8
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12671425 8 paquete de 100
12641425 6 paquete de 100
12681425 9 paquete de 100
12691425 10 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12671425 Proveedor Honeywell KCL™ N.º de proveedor 074008081C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes Dermatril™ 740 Honeywell KCL™ son guantes de nitrilo desechables y resistentes a productos químicos.
  • Desechables
  • Resistente a productos químicos de acuerdo con la norma EN 374
  • Alta protección contra la contaminación química y bacteriológica
  • Muy buena durabilidad mecánica en comparación con los guantes desechables convencionales
  • Aprobado para la manipulación y el procesamiento de alimentos de acuerdo con la EU 1935/2004
  • Sin látex natural
  • Resistentes a una multitud de fármacos citoestáticos y a los virus de acuerdo con la ASTM 1671:2007
  • La superficie del guante no tiene silicona
  • Cumple los requisitos de la EN 455
  • Dispositivo médico de acuerdo con la directiva 93/42/EWG
  • Excelente sensibilidad táctil
  • Extremadamente cómodos
  • Mayor resistencia a las roturas
  • Puntas de los dedos rugosas para mejorar el agarre
  • Ajuste ceñido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM 1671 2007
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Categoría PPE 3, EN 374, EU 1935/2004, EN 455 y 93/42/EWG
Color Azul
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Grosor (métrico) 0,11mm
Longitud (métrico) 240 a 260 mm