Learn More
Thermo Scientific™ Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio
Código de producto. 15193508
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 mL
10 mL
20 ml
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
20 mm
N.º por caja:
100/Cs.
48/Cs.
50/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño del tapón N.º por caja Tamaño de la unidad
15193508 5 ml Transparente 20 mm 50/Cs. paquete de 50
15217203 2 ml Transparente 13 mm 100/Cs. paquete de 100
16483899 2 ml Ámbar 13 mm 100/Cs. paquete de 100
16255451 5 ml Ámbar 20 mm 50/Cs. paquete de 50
15103518 10 mL Transparente 20 mm 50/Cs. paquete de 50
15280519 10 mL Ámbar 20 mm 50/Cs. paquete de 50
15123518 20 ml Transparente 20 mm 48/Cs. paquete de 50
15133518 30 ml Transparente 20 mm 50/Cs. paquete de 50
15662344 30 mL Ámbar 20 mm 50/Cs. paquete de 50
15153518 50 ml Transparente 20 mm 50/Cs. paquete de 50
15529711 50 ml Ámbar 20 mm 50/Cs. paquete de 50
15428363 100 mL Transparente 20 mm 50/Cs. paquete de 50
15352426 100 mL Ámbar 20 mm 50/Cs. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15193508 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ST520
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los viales vacíos estériles Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.
Los viales vacíos estériles apirógenos Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.En cada lote se incluye un certificado de esterilidad y una prueba de pirógenos.Los viales estériles son de borosilicato tipo I e incluyen tapones de butilo y cierres de aluminio.
  • Vidrio borosilicatado Tipo I.
  • Montados con tapones de butilo y cierres de aluminio.
  • Adecuados para usos en que se requiere la técnica aséptica.
  • Certificado de esterilidad & prueba de pirógenos incluidos con cada lote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial de vidrio transparente premontado con tapón y tapón para encapsular de aluminio
Diámetro exterior (imperial) 0,781 in, 19,84 mm
Color Transparente
Material Vidrio
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 5 ml
Altura (imperial) 1,5 in
N.º por caja 50/Cs.
Volumen (imperial) 0,17 oz
Volumen total (métrico) 5 mL
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular (montado) con septum
Cantidad 50 cajas
Tamaño del tapón 20 mm
Marking Spot No
Para utilizar con (equipo) Protocolo aséptico
Certificaciones/conformidad Certificados de esterilidad y prueba de pirógenos incluidos
Altura (métrico) 38,1 mm
Tipo de producto Vial