Learn More
Thermo Scientific™ Vial de vidrio ámbar vacío, estéril y despirogenado, premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio
Description
Los viales vacíos estériles apirógenos Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.En cada lote se incluye un certificado de esterilidad y una prueba de pirógenos.Los viales estériles son de borosilicato tipo I e incluyen tapones de butilo y cierres de aluminio.
- Vidrio borosilicatado Tipo I.
- Montados con tapones de butilo y cierres de aluminio.
- Adecuados para usos en que se requiere la técnica aséptica.
- Certificado de esterilidad & prueba de pirógenos incluidos con cada lote
Specifications
Specifications
| Descripción | Vial de vidrio transparente premontado con tapón y tapón para encapsular de aluminio |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,813 in, 20,65 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Altura (imperial) | 2 in |
| N.º por caja | 50/Cs. |
| Volumen (imperial) | 0,34 oz |
| Volumen total (métrico) | 10 mL |
| Show More |