Learn More
Fisherbrand™ Desmineralizador portátil
Código de producto. 11934169 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
286 L
420 L
570 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
11934169 570 L cada uno
11924169 420 L cada uno
11914169 286 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11934169
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se entregan con las conexiones, 4 m de tubería, válvula de cierre, tornillos y pernos, acoplador rápido, válvula de caudal y reductor de presión. El desmineralizador portátil Fisherbrand™ se entrega montado y funciona sin electricidad.
  • Conductividad: 0,3 a 2 μS/cm.
  • Capacidad para 25 °F: DEM ’O 3 : 286 litros – DEM ’O 4 : 420 litros – DEM ’O 5: 570 litros
  • Presión máxima: 4 bar a temperatura ambiente
  • Caudal: hasta 150 litros/hora
  • Temperatura máxima de uso: 25 °C
  • Saturación: la estación de producción de agua desmineralizada está saturada cuando la columna azul se vuelve completamente ocre.
  • Mural o portátil
  • Conservación: 2 años, en su envase original, a temperatura ambiente.
Especificaciones
Indicador de color El cartucho azul cambia a marrón ocre
Capacidad 570 L
Caudal 150 l/h
Tamaño del filtro 23 x 60 cm
Tipo de filtro Desmineralizador
Para utilizar con (aplicación) Purificación de aguas
Incluye 5 cartuchos y tubos semirrígidos 2 × 2
Modelo DEM'O5
Presión 4 bar
Cantidad 1 kit
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 25 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 °C a 25 °C
Tipo Cartuchos