Learn More
Fisherbrand™ Desmineralizador portátil
Código de producto. 11924169 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
286 L
420 L
570 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
11924169 420 L cada uno
11934169 570 L cada uno
11914169 286 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11924169
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se entregan con las conexiones, 4 m de tubería, válvula de cierre, tornillos y pernos, acoplador rápido, válvula de caudal y reductor de presión. El desmineralizador portátil Fisherbrand™ se entrega montado y funciona sin electricidad.
  • Conductividad: 0,3 a 2 μS/cm.
  • Capacidad para 25 °F: DEM ’O 3 : 286 litros – DEM ’O 4 : 420 litros – DEM ’O 5: 570 litros
  • Presión máxima: 4 bar a temperatura ambiente
  • Caudal: hasta 150 litros/hora
  • Temperatura máxima de uso: 25 °C
  • Saturación: la estación de producción de agua desmineralizada está saturada cuando la columna azul se vuelve completamente ocre.
  • Mural o portátil
  • Conservación: 2 años, en su envase original, a temperatura ambiente.
Especificaciones
Indicador de color El cartucho azul cambia a marrón ocre
Capacidad 420 L
Caudal 150 l/h
Tamaño del filtro 23 x 60 cm
Tipo de filtro Desmineralizador
Para utilizar con (aplicación) Purificación de aguas
Incluye 4 cartuchos y tubos semirrígidos 2 × 2
Modelo DEM'O4
Presión 4 bar
Cantidad 1 kit
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 25 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 °C a 25 °C
Tipo Cartuchos
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.