Learn More
Deltasonamide 2 (TFA), MedChemExpress
Beskrivelse
Deltasonamide 2 TFA is competitive, high affinity PDEδ inhibitor with a Kd of ∼385 pM.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Deltasonamide 2 (TFA) |
| CAS | 2235358-74-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C32H40ClF3N6O6S2 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 125 mg/mL (164.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(S(=O)(N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C3CCCC3)=O)C=C1)(N([C@H]4CC[C@H](N)CC4)CC5=NC(NC)=NC=C5)=O.O=C(O)C(F)(F)F |
| Molecular Weight (g/mol) | 761.27 |
| Formula Weight | 761.27 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?