Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 36 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15360410 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15360410 Azul cada uno
15340410 Blanco cada uno
15380410 Verde cada uno
15390410 Magenta cada uno
4 options
Código de producto. 15360410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 36 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
Material Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 36
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
N.º por caja 1
Cantidad 8/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127 x 127 x 70 mm
Longitud (métrico) 127 mm
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 5 in
Altura (imperial) 2,8 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 70 mm
matriz, red, conjunto 6 x 6
Anchura (métrico) 127 mm