Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio, 36 x 16 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml) |
| Material | POM reforzado con fibra de vidrio |
| Posiciones | 36 |
| Forma | Aberturas en forma de lágrima |
| Apilables | Sí, cuando está vacía |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de 5 a 10 ml |
| N.º por caja | 1 |
| Mostrar más |