Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio, 20 x 20 mm
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (20 mm) |
| Material | POM reforzado con fibra de vidrio |
| Posiciones | 20 |
| Forma | Aberturas en forma de lágrima |
| Apilables | Sí, cuando está vacía |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de 10 a 18 ml |
| N.º por caja | 1 |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?