Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 24 x 30 mm
Código de producto. 15360400 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Unit Size:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color unitSize
15360400 Amarillo cada uno
15310400 Blanco cada uno
10257963 Azul cada uno
15330400 Verde cada uno
15350400 Magenta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15360400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.99€
    12.84€ / paquete de 1
    Ahorro 18.15€
    58% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 24 x 30 mm son muy resistentes al calor y a los productos químicos.
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Amarillo
Admite Tubos (de 15 a 50 ml)
Material POM reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 24
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 15 a 50 ml
N.º por caja 1
Cantidad Cada uno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 110 x 280 x 85mm
Longitud (métrico) 110 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 30 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 85 mm
matriz, red, conjunto 3 x 8
Anchura (métrico) 280 mm