Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo, 40 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15360390 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15360390 Magenta cada uno
12327629 Azul cada uno
15340390 Blanco cada uno
15350390 Verde cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15360390
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Moldeadas en una sola pieza continua. Delrin™ Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo, 40 x 20 mm, son altamente resistentes al calor y al ataque químico.
  • Delrin™ polioximetileno reforzado con fibra de vidrio (POM).
  • Ofrece la máxima resistencia química y térmica (-40 °C a +140 °C).
  • Aberturas únicas en forma de lágrima para una mejor retención de los tubos.
  • Esterilizables en autoclave.
  • Coordenadas moldeadas para la orientación del tubo.
  • Diseño estable para uso en baños de agua.
  • Área de etiquetado plana para una identificación más fácil.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Magenta
Admite Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (20 mm)
Material POM reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 40
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 10 a 18 ml
N.º por caja 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +140 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 100 x 252 x 83 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Longitud (imperial) 3,9 in
Anchura (imperial) 9,9 in
Altura (imperial) 3,3 in
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 83 mm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 252 mm