Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de desionización
Código de producto. 11954159 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Indicador de color:
El cartucho azul cambia a marrón ocre
El cartucho cambia de verde a morado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Indicador de color Tamaño de la unidad
11954159 El cartucho azul cambia a marrón ocre 1 PCS
11944159 El cartucho cambia de verde a morado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11954159
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Purifique agua con cartuchos de un solo uso. Los cartuchos de desionización Fisherbrand™ cambian de color cuando se detecta saturación.
  • Detecta la saturación por cambio de color
  • Conexión directa a la red de agua
  • Una amplia gama de cartuchos para cubrir todas las necesidades con coste reducido
  • Sin conexión eléctrica
  • Un edificio transparente para controlar la saturación de la resina sin medición auxiliar
  • Los cartuchos desechables solo contienen resinas nuevas. El nivel de rendimiento es constante y está garantizado
  • Cuando se satura la resina, los cartuchos de resina simplemente se desechan
  • Las pequeñas dimensiones permiten una instalación sencilla
  • Aplicaciones: lavado de instrumental, llenado de circuito de refrigeración, batería, preparación de anticongelante de baterías y radiadores, revelado fotográfico
Especificaciones
Indicador de color El cartucho azul cambia a marrón ocre
Capacidad Depende de la calidad de la entrada de agua
Caudal 20 l/h
Tipo de resina Intercambiador de iones
Tamaño del filtro 500 mm
Para utilizar con (aplicación) Para purificación de agua, aplicaciones sensibles
Para utilizar con (equipo) Para la serie R3
Presión 3 bar
Cantidad 1 unidad
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 35 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) 10°C a 35°C
Tipo Cartuchos