Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de desionización
Código de producto. 11944159 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Indicador de color:
El cartucho azul cambia a marrón ocre
El cartucho cambia de verde a morado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Indicador de color Tamaño de la unidad
11944159 El cartucho cambia de verde a morado cada uno
11954159 El cartucho azul cambia a marrón ocre 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11944159
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Purifique agua con cartuchos de un solo uso. Los cartuchos de desionización Fisherbrand™ cambian de color cuando se detecta saturación.
  • Detecta la saturación por cambio de color
  • Conexión directa a la red de agua
  • Una amplia gama de cartuchos para cubrir todas las necesidades con coste reducido
  • Sin conexión eléctrica
  • Un edificio transparente para controlar la saturación de la resina sin medición auxiliar
  • Los cartuchos desechables solo contienen resinas nuevas. El nivel de rendimiento es constante y está garantizado
  • Cuando se satura la resina, los cartuchos de resina simplemente se desechan
  • Las pequeñas dimensiones permiten una instalación sencilla
  • Aplicaciones: lavado de instrumental, llenado de circuito de refrigeración, batería, preparación de anticongelante de baterías y radiadores, revelado fotográfico
Especificaciones
Indicador de color El cartucho cambia de verde a morado
Capacidad Depende de la calidad de la entrada de agua
Caudal 20 l/h
Tipo de resina Intercambiador de iones
Tamaño del filtro 500 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación del agua, lavado de instrumental, llenado del circuito de refrigeración, almacenamiento, preparación de anticongelante de radiadores y baterías
Para utilizar con (equipo) Para soportes de pared y soporte de sobremesa de la serie U3
Presión 3 bar
Cantidad 1 unidad
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 35 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) 10°C a 35°C
Tipo Cartuchos