Learn More
Dacarbazine, Thermo Scientific™
134.00€ - 239.00€
| CAS | 4342-03-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C4H3IN2O |
| Peso molecular (g/mol) | 221.99 |
| Número MDL | MFCD00057167 |
| Clave InChI | SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one |
| PubChem CID | 12356582 |
| Nombre IUPAC | 5-iodo-1H-pyrimidin-6-one |
| SMILES | C1=C(C(=O)NC=N1)I |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15463689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61023.ME |
500mg |
134.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15453689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61023.03 |
1g |
239.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Used in treatment of malignant melanoma and sarcomas
- Generates methyl adducts to purine bases in DNA
| C4H3IN2O | |
| MFCD00057167 | |
| 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one | |
| 5-iodo-1H-pyrimidin-6-one |
Especificaciones
| Dacarbazine | |
| C4H3IN2O | |
| 14,2798 | |
| Slightly soluble in water,DMSO and ethanol /n | |
| C1=C(C(=O)NC=N1)I | |
| 221.99 | |
| 182.18 |
| 4342-03-4 | |
| MFCD00057167 | |
| 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one | |
| SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-iodo-1H-pyrimidin-6-one | |
| 12356582 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H311-H340-H350-H332-H315-H319-H335
Toxic in contact with skin.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P332+P313-P362-P501c
H312+H332-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 224-396-1
missing translation for 'rtecsNumber' : NI3950000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold