Learn More
D-Sorbitol, MedChemExpress
Beschreibung
D-Sorbitol (Sorbitol) is a six-carbon sugar alcohol and can used as a sugar substitute. D-Sorbitol can be used as a stabilizing excipient and/or isotonicity agent, sweetener, humectant, thickener and dietary supplement.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | D-Sorbitol |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 50-70-4 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H14O6 |
| Synonym | Sorbitol D-Glucitol |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?