Learn More
D-(-)-Penicillamine, 98%, Thermo Scientific™
69.30€ - 965.00€
| CAS | 52-67-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C5H11NO2S |
| Peso molecular (g/mol) | 149.208 |
| Número MDL | MFCD00064302 |
| Clave InChI | VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N |
| Sinónimo | d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline |
| PubChem CID | 5852 |
| ChEBI | CHEBI:7959 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid |
| SMILES | CC(C)(C(C(=O)O)N)S |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11460303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11446.06 |
5g |
69.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11470303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11446.14 |
25g |
289.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11480303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11446.22 |
100g |
965.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilityIt is freely soluble in water, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether, acetone, benzene, and in carbon tetrachloride.
Notes
Stable under normal conditions. Incompatabile to strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C.
| C5H11NO2S | |
| MFCD00064302 | |
| d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline | |
| CHEBI:7959 | |
| CC(C)(C(C(=O)O)N)S |
Especificaciones
| D- (-)-Penicillamine | |
| Unpleasant | |
| MFCD00064302 | |
| 14,7088 | |
| It is freely soluble in water,slightly soluble in alcohol,insoluble in chloroform,ether,acetone,benzene,and in carbon tetrachloride. | |
| −63° (c=1 in 1N NaOH) | |
| (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid | |
| 5852 | |
| 149.21 |
| 52-67-5 | |
| C5H11NO2S | |
| 1722375 | |
| d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline | |
| VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N | |
| CC(C)(C(C(=O)O)N)S | |
| 149.208 | |
| CHEBI:7959 | |
| 99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P332+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H319-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 200-148-8
missing translation for 'rtecsNumber' : YV9425000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold