Learn More
Fisherbrand™ Juego de cajas de barras de agitación cilíndricas
Código de producto. 10226853 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
195mm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10226853 195mm 1 set
1 options
Código de producto. 10226853
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una agitación de uso general para numerosas aplicaciones. Los juegos de cajas de barras de agitación cilíndricas Fisherbrand™ se han diseñado isostáticamente con plástico PTFE puro con aprobación de la FDA.
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Suave, perfil redondo
  • Pulido de forma individual para mantenerse limpio durante más tiempo
  • Cada juego contiene dos (2) de cada uno de los siguientes tamaños:
6 x 10 mm
4,5 x 15 mm
6 x 20 mm
6 x 25 mm
6 x 30 mm
8 x 40 mm
8 x 50 mm
10 x 60 mm
10 x 70 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 95mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación
Altura (métrico) 30mm
Incluye 18 barras agitadoras cilíndricas
Anchura (métrico) 95mm
Longitud (métrico) 195mm
Cantidad 1 unidad