Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Código de producto. 16295741 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
13 mm
20 mm
25 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
16295741 60 mm 10 mm paquete de 10
16225731 13 mm 10 mm paquete de 10
16265731 20 mm 7 mm paquete de 10
16285731 25 mm 5 mm paquete de 10
16225721 8 mm 3 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16295741
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ son agitadores para fines generales muy conocidos en una amplia variedad de aplicaciones.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 60 mm
Forma Cilindro
Tipo Barras agitadoras de PTFE cilíndricas