Learn More
Cowie Technology™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Código de producto. 16245721 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10mm
12 mm
40 mm
Diámetro (métrico):
4.5 mm
6mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
16245721 10mm 6mm paquete de 10
10613161 12 mm 4.5 mm cada uno
10486671 40 mm 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16245721
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Las barras agitadoras de PTFE cilíndricas Cowie Technology™ son un agitador general muy popular para una amplia variedad de aplicaciones.
Proporciona acción de agitación estable. Cowie Technology™ Las barras agitadoras cilíndricas de PTFE son un agitador de uso general popular para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 6mm
Longitud (métrico) 10mm
Cantidad 10/Paq.
Forma Cilindro