Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Código de producto. 16225721 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
13 mm
20 mm
25 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
16225721 8 mm 3 mm paquete de 10
16225731 13 mm 10 mm paquete de 10
16265731 20 mm 7 mm paquete de 10
16285731 25 mm 5 mm paquete de 10
16295741 60 mm 10 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16225721
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ son agitadores para fines generales muy conocidos en una amplia variedad de aplicaciones.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 8 mm
Cantidad 10/Paq.
Forma Cilindro
Tipo Barras agitadoras de PTFE cilíndricas