Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE o de vidrio
Código de producto. 11868922 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
6mm
10 mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25 mm
25 mm
30mm
35 mm
40mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
3mm
4,5mm
4,5 mm
6 mm
6mm
6 mm
7mm
8mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11868922 25 mm 6 mm paquete de 10
11834792 6mm 3mm paquete de 10
11888932 15 mm 6 mm paquete de 10
11808952 25 mm 8 mm paquete de 10
16265741 50 mm 8 mm paquete de 10
11878902 80 mm 10 mm paquete de 5
11868852 35 mm 6 mm paquete de 10
11868942 40mm 8mm paquete de 10
14821371 30mm 6mm paquete de 10
11858852 12mm 4,5 mm paquete de 10
11587792 50 mm 6 mm paquete de 5
11868902 13 mm 6 mm paquete de 10
11828901 13 mm 8 mm paquete de 10
11848942 15 mm 4,5mm paquete de 10
11858922 20mm 6mm paquete de 10
11858942 30mm 7mm paquete de 10
11898852 45 mm 8 mm paquete de 10
11888942 60 mm 10 mm paquete de 5
16215751 70 mm 10 mm paquete de 10
11878932 10 mm 6 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 11868922
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Núcleo magnético de Alnico V encapsulado en PTFE o vidrio. Fisherbrand™ Las barras agitadoras cilíndricas son esterilizables en autoclave.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 25 mm
Forma Cilindro