Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE o de vidrio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 3mm |
| Longitud (métrico) | 6mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Forma | Cilindro |
| Mostrar más |