Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Código de producto. 11517792 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11517792 10mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 11517792
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con recipientes pequeños
Fabricado con PTFE
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10 x 3mm
Diámetro (métrico) 3mm
Longitud (métrico) 10mm
Cantidad 10/paq.