Learn More
Cyclosporin A, 99+%, Thermo Scientific™
Cyclosporin A, CAS # 59865-13-3, is a compound that shows immunosuppressive, antifungal, antirheumatic, and dermatologic activities. It is also a calcineurin and enzyme inhibitor.
195.65€ - 437.65€
| CAS | 59865-13-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C62H111N11O12 |
| Peso molecular (g/mol) | 1202.64 |
| Número MDL | MFCD00274558 |
| Clave InChI | PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N |
| Sinónimo | Cyclosporine A; Antibiotic S 7481F1 |
| PubChem CID | 132274082 |
| Nombre IUPAC | 30-ethyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone |
| SMILES | CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15475449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63191.03 |
1g |
217.00€ 195.65€ / 1 g Ahorro 21.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15485449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63191.06 |
5g |
486.00€ 437.65€ / 5 g Ahorro 48.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 59865-13-3 | |
| 1202.64 | |
| PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N | |
| 132274082 | |
| CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C |
| C62H111N11O12 | |
| MFCD00274558 | |
| Cyclosporine A; Antibiotic S 7481F1 | |
| 30-ethyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone |
Especificaciones
| Cyclosporin A | |
| White | |
| MFCD00274558 | |
| 14,2752 | |
| Soluble in dimethyl sulfoxide and ethanol; Insoluble in water. | |
| CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C | |
| 1202.64 | |
| 1202.61 |
| 59865-13-3 | |
| C62H111N11O12 | |
| 3647785 | |
| Cyclosporine A; Antibiotic S 7481F1 | |
| PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N | |
| 30-ethyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone | |
| 132274082 | |
| ≥99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H361-H302
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H350-H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 611-907-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GZ4120000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C