Learn More
CVT-12012, MedChemExpress
Description
CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | CVT-12012 |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 1018675-35-8 |
| Color | Yellow |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H21F3N4O3 |
| For Use With (Application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Solubility Information | DMSO : 125 mg/mL (287.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCN1C(C(C)=NC2=C1C=C(NCC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C=C2)=O)CO |
| Show More |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?