Learn More
WLD Tec™ Adaptador de seguridad para cartucho de gas CV360
Descripción
- Adaptador de seguridad
- Incluye regulador de presión integrado
- Adopta cartuchos de gas, CV 360
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cartucho de gas CV360 |
| Incluye | Regulador de presión integrado de 50 mbar |
| Tipo de producto | Adaptador de gas |