Learn More
SHOWA Guantes de punto resistentes a cortes y abrasión
Descripción
- El SHOWA El guante 542 resistente a cortes y abrasión es un guante protector de alta calidad diseñado para mantener sus manos seguras durante aplicaciones peligrosas y tareas de ensamblaje de componentes.
- Este guante presenta una combinación única de materiales que brindan protección superior contra cortes, abrasión y aceites, al tiempo que mantienen una excelente flexibilidad y destreza.
- El revestimiento de poliuretano mejora el agarre del guante, lo que le permite trabajar con componentes pequeños o materiales resbaladizos con facilidad. Además, el forro reforzado con HPPE proporciona una excelente resistencia al corte, lo que hace que este guante sea ideal para manipular objetos afilados.
- Diseñado pensando en la comodidad. El diseño abierto del dorso de la mano permite que el aire circule alrededor de las manos, lo que reduce la transpiración y mantiene las manos frescas y cómodas. El forro sin costuras minimiza la irritación y la fricción, incluso durante períodos de uso prolongados, para que pueda mantener sus manos protegidas sin sacrificar la comodidad.
- La combinación única de materiales permite la máxima flexibilidad, por lo que puede manipular fácilmente componentes pequeños o realizar tareas complejas sin sentirse restringido.
- El SHOWA El guante 542 está disponible en una variedad de tamaños, lo que facilita encontrar el ajuste perfecto para sus manos. Ya sea que trabaje en un entorno industrial, manipule objetos afilados o trabaje con materiales peligrosos, SHOWA El guante 542 proporciona la protección y la comodidad que necesita para realizar el trabajo de forma segura y eficiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Blanco |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Poliuretano |
| Tipo de producto | Guante resistente a los cortes y a la abrasión |
| Tamaño | Pequeño |
| Norma EN388 | EN388:4341B |
| Sexo | Unisex |
| Mostrar más |