Learn More
Fisherbrand™ Frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza personalizada
Código de producto. 11764299 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1000 ml
Longitud (métrico):
74 mm
101 mm
121mm
121 mm
Cantidad:
12/pack
12/paq.
24/pack
Tamaño de la unidad:
12 PCS
24 PCS
paquete de 12
paquete de 24
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Cantidad unitSize
11764299 500 ml 121 mm 12/pack paquete de 12
11734299 30 ml - 24/pack 24 PCS
11704289 60 ml 101 mm 24/pack paquete de 24
11744299 125 ml 101 mm 12/pack 12 PCS
11714289 125 ml 101 mm 24/pack paquete de 24
11724289 250 ml 101 mm 24/pack paquete de 24
11734289 500 ml 74 mm 12/pack 12 PCS
13161794 1000 ml 121mm 12/paq. paquete de 12
12558716 950 ml 121 mm 12/pack 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Product Code. 11764299
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideales para almacenamiento de polvos secos fotosensibles. Los frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza personalizada Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
Ideales para almacenamiento de polvos secos fotosensibles. Los frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza personalizada Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
  • La boca ancha facilita el acceso
  • Prelimpiados para partículas visibles con agua desionizada
  • Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Specifications
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Procedimiento de limpieza Directrices de EPA
Color Ámbar
Material De cristal
Longitud (métrico) 121 mm
Cantidad 12/pack
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PTFE
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Closure Included Sí
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 53-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca