Learn More
Fisherbrand™ Frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza personalizada
Código de producto. 11734299 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1000 ml
Cantidad:
12/pack
12/paq.
24/pack
Tamaño de la unidad:
12 PCS
24 PCS
paquete de 12
paquete de 24
Longitud (métrico):
74 mm
101 mm
121mm
121 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad Longitud (métrico)
11734299 30 ml 24/pack 24 PCS -
11704289 60 ml 24/pack paquete de 24 101 mm
11744299 125 ml 12/pack 12 PCS 101 mm
11714289 125 ml 24/pack paquete de 24 101 mm
11724289 250 ml 24/pack paquete de 24 101 mm
11764299 500 ml 12/pack paquete de 12 121 mm
11734289 500 ml 12/pack 12 PCS 74 mm
13161794 1000 ml 12/paq. paquete de 12 121mm
12558716 950 ml 12/pack 12 PCS 121 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11734299
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para almacenamiento de polvos secos fotosensibles. Los frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza personalizada Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
Ideales para almacenamiento de polvos secos fotosensibles. Los frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza personalizada Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
  • La boca ancha facilita el acceso
  • Prelimpiados para partículas visibles con agua desionizada
  • Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Procedimiento de limpieza Directrices de EPA
Color Ámbar
Material De cristal
Cantidad 24/pack
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PTFE
Closure Included Sí
Boca Ancha
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 28-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Tipo de producto Frasco de boca ancha