Learn More
Greiner Bio-One Tubos de cultivo con tapones de ventilación de dos posiciones
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- El tapón de ventilación de dos posiciones cumple dos funciones:
- Coloque ligeramente para una ventilación uniforme del contenido del tubo.
- Colóquelo por completo, presionándolo con más fuerza, para conseguir cerrar el tubo herméticamente
- Graduaciones y área de escritura
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 10993 |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 14 mL |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Round Bottom |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad | 1000/pack |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mostrar más |