Learn More
Globe Scientific Tubos de cultivo con tapa de doble posición acoplada
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
- Material: Polipropileno (PP)
- Resiste 3000 rpm
- Autoclavable y congelable
- Los tubos con tapas de doble posición (LDPE) proporcionan almacenamiento aeróbico o anaeróbico de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Color del tapón | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable (sin tapa) |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Polipropileno |
| Graduado | No |
| Incluye | Tapa de Doble Posición |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 14 mL |
| Mostrar más |