Learn More
Fisherbrand™ Matraz de cultivo celular Erlenmeyer de vidrio con cuello acanalado
Código de producto. 11562283 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11562283 2000 mL cada uno
11532283 250 mL cada uno
11542283 500 mL cada uno
11552283 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11562283
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cultiva tus tejidos usando el Fisherbrand™ Matraz Erlenmeyer de vidrio para cultivo celular con cuello estriado. Se ha diseñado para mantener la uniformidad, la salud celular y la reproducibilidad con la superficie y las opciones auxiliares que busca en un matraz de cultivo de tejidos.
  • Cuello acanalado
  • Para células adherentes o en suspensión
  • El tapón de 1/3 de vuelta permite el manejo con una mano
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Estilo de cuello Acanalado
Forma Cónico
Diámetro exterior (métrico) 165 mm