Learn More
Multiroir™ Caja de laboratorio de transmisión de poliestireno de cristal
Código de producto. 11712944
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,09 L
0,2 L
0,42 L
1,3 L
3,7 L
10,85 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11712944 0,09 L paquete de 10
11722944 0,2 L paquete de 10
11732944 0,42 L paquete de 10
11742944 1,3 L cada uno
11762944 10,85 L cada uno
11752944 3,7 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11712944 Proveedor Multiroir™ N.º de proveedor 45101
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas cajas para una gran variedad de necesidades de almacenamiento. Las cajas de laboratorio de transmisión de poliestireno de cristal Multiroir™ son ideales para conservación, almacenamiento y presentación de productos. Las cajas se han fabricado con poliestireno de cristal, un material resistente obtenido mediante la polimerización de monómero de estireno CH2 = CH-Ph.
  • Transparente, apilable y altamente resistente a luz ultravioleta
  • Soporte de etiquetas integrado
  • Plástico químicamente inerte
  • Calidad para el contacto con alimentos
  • Los fondos y las partes superiores tienen relieves macho-hembra que bloquean el apilamiento y proporcionan una estabilidad de almacenamiento perfecta
  • Las estrictas tolerancias de colocación de la tapa en la base garantizan un buen sellado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,09 L
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Conservación, almacenamiento y presentación de productos
Tipo de producto Caja de laboratorio de transmisión
Cantidad 10/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 × 50 mm (L × Al)
Longitud (métrico) 60 mm
Longitud (métrico) interior 55 mm
Anchura (métrico) 45 mm
Altura (métrico) 50 mm
Altura (métrico) interior 43 mm
Peso (métrico) 0,03 kg