Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de velocidad controlada CryoMed™
Los congeladores Thermo Scientific CryoMed proporcionan la tecnología y flexibilidad más avanzadas en congelación de velocidad controlada.
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | 50°C to -180°C |
|---|---|
| Aislamiento | Poliuretano |
| Acabado exterior | Acero con pintura en polvo |
| Garantía | La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información |
| Capacidad de programación del PC | Sí |
Descripción
Los congeladores Thermo Scientific CryoMed proporcionan la tecnología y flexibilidad más avanzadas en congelación de velocidad controlada.
Las unidades son sistemas de congelación completos en una única pieza. Gracias a su panel de control integrado y a la impresora térmica que lleva incorporada elimina la necesidad de acoplar y conectar otros componentes eléctricos. Numerosos perfiles de congelación pueden adaptarse a protocolos específicos. La funcionalidad del congelador se puede ampliar cómodamente añadiendo un PC, instalando el software de interfaz Controlled-Rate Freezing PC Interface basado en MS Windows™ (incluido) y conectando una impresora de inyección de tinta externa.
Incluye seis perfiles de congelación estándar predefinidos y 10 definidos por el usuario (con 20 pasos cada uno) que pueden modificarse para adecuarlos a protocolos personalizados.Facilidad de programación y monitorización
- Su pantalla LCD retroiluminada muestra al mismo tiempo las temperaturas de la cámara y de la muestra, así como el estado de la operación La temperatura de la cámara se controla mediante un termopar tipo T con montaje fijo
- La temperatura de la muestra se controla mediante un termopar tipo T con cable flexible (incluido)
- El paso de pre-enfriamiento inicia automáticamente la rampa de temperatura cuando las temperaturas de la cámara y de la muestra están equilibradas con una precisión de 1°C
- Indicadores acústicos que alertan al operador cuando ha transcurrido el tiempo de retención
- Funcionamiento continuo si el corte de suministro eléctrico dura menos de 10 segundos; si dura más de 10 segundos, se activan alarmas acústicas/visuales
- Código de acceso modificable para reforzar la seguridad
- Panel de control intuitivo e impresora térmica integrada
- Válvulas solenoides dobles que aumentan el volumen de inyección de LN2 para conseguir un control más preciso de la temperatura y aceleran la congelación para optimizar la viabilidad de las células
- Un sistema de manipulación de aire diseñado especialmente y un anillo de nitrógeno líquido funcionan conjuntamente para controlar la temperatura con precisión y uniformidad
- Protección contra las subidas de temperatura para la resistencia térmica
- Acero inoxidable tipo 304
- Acabado exterior con pintura granulada Aislamiento con espuma de poliuretano expandido Juntas de perfil circular que garantizan el ajuste hermético de la puerta; superficie de teflón calefactada que impide que la puerta quede adherida por acción de la congelación
- Los modelos con acceso frontal y superior han sido diseñados para facilitar el proceso de “siembra en las técnicas de FIV humanas”
6ft. (1,8 m) manguera de transferencia en acero inoxidable flexible, reflector de 0,5in. 35°, papel térmico, adaptador/cable de interfaz serie de 25 a 9 pines y cable RS-232 de 10ft. (3 m)
Póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente si precisa más información sobre los racks y accesorios Thermo Scientific para congeladores CryoMed.
Todos los congeladores CryoMed se suministran con el software de interfaz Controlled-Rate Freezing PC Interface preparado para un ordenador compatible con IBM™ y perfiles de descarga para —impresora externa, capturar gráficos, perfiles e información sobre muestras. El ordenador y la impresora externa se venden por separado; póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente.
Especificaciones
| 50°C to -180°C | |
| Acero con pintura en polvo | |
| Sí |
| Poliuretano | |
| La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información |