Learn More
Heathrow Scientific™ Divisiones para cajas para viales criogénicos
GREENER_CHOICE
Haga coincidir la división con los requisitos de los tubos y seleccione la caja del tamaño adecuado. Las divisiones para cajas para viales criogénicos Heathrow Scientific™ están fabricadas con cartón.
Marca:  Heathrow Scientific™ HS2860H
30.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11384015
  • 35.55€ / paquete de 12
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
  • Para usar con cajas para viales criogénicos
  • Estructura de cartón.
  • Admite tubos de 1,5/2,0 ml
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
División para caja criogénica
12/Paq.
12 mm
Cartón
81 (Tubos de 1,5 a 2 mL)
9 x 9
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Heathrow Scientific™ Divisiones para cajas para viales criogénicos >