Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores horizontales de almacenamiento criogénico
Mantenimiento de una temperatura uniforme de entre - 140 y - 150 °C, sin riesgos al estar por debajo de la temperatura de vitrificación del agua, que es de - 130 °C.
Especificaciones
| Tipo | Criogénico mecánico |
|---|---|
| Material de la cabina | Heavy-gauge Steel |
| Aislamiento | Polyurethane Foam |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Modelo | Chest, Thermo Scientific |
Descripción
Mantenga temperaturas uniformes de - 140° y - 150 °C (sin riesgos por debajo de la temperatura de vitrificación del agua de - 130 °C) mediante congeladores horizontales Thermo Scientific™ de almacenamiento criogénico. Estos congeladores ofrecen una crioconservación mecánica para un almacenamiento biológico de larga duración y resultan más seguros y más cómodos que los sistemas de nitrógeno líquido.
Características:- Uniformidad de la temperatura considerablemente mejor que la obtenida con vapor de nitrógeno líquido.
- Mayor viabilidad de las células al no producirse reacciones biológicamente relevantes activadas térmicamente.
- El sistema permite la descongelación manual.
Sistema de refrigeración:
- Exclusivo sistema en autocascada con mezcla de refrigerantes con un compresor orbital enfriado por aire
- Evaporador de alimentación inferior
- Condensador refrigerado por aire de alta capacidad con dos ventiladores
- Filtro de condensador lavable
Sistema de control por microprocesador IntrLogic™
- Pantalla táctil para la introducción de datos con presentación digital de todas las funciones
- Interruptor de encendido y alarmas accionado con llave para la seguridad de los ajustes
- Puntos de consignas ajustables en incrementos de 1 °C
- Funciones de control de la temperatura de funcionamiento y de alarmas de límites superior e inferior independientes
Sistema de alarmas:
- El corte del suministro eléctrico y la desviación de la temperatura activan señales de alarma sonoras y visuales.
- Automatic Incident Monitor (monitor automático de incidentes) identifica las desviaciones de la temperatura que superan los ajustes de las alarmas.
- El sistema incluye una alarma de seguridad ajustable con batería de reserva de carga continua e indicador digital de batería.
- El sistema incluye un puerto de datos RS-232 con función de prueba de alarmas con teclado táctil con software del sistema.
- Contactos de alarma exteriores para el sistema de monitorización remota.
Sistema de monitorización:
- El sistema de protección de compresores Lifeguard permite monitorizar el rendimiento y ajustarlo automáticamente en función de las condiciones internas y externas.
- La alerta de condiciones ambientales extremas avisa si la temperatura ambiente puede afectar al funcionamiento.
- El indicador del sistema de compensación de la tensión advierte que la tensión recibida está por debajo de los parámetros seguros e indica que se ha activado.
- Monitorización integrada de la alimentación eléctrica con lectura digital de la tensión de línea de la corriente entrante.
- Supresor de sobretensiones incorporado
- Indicador de "limpieza de filtro"
Fabricación:
- Diseño de perfil bajo para acceder fácilmente a las existencias
- Cabina de acero de gran espesor con acabado de pintura en polvo altamente resistente a impactos
- Tapa de contrapeso de alta resistencia con llave de bloqueo incorporada y subtapas independientes
- Juntas de tapa de doble sello para minimizar la acumulación de escarcha
- Aislamiento mínimo de 12,7 cm (5 pulg) de espuma de uretano de células cerradas sin CFC inyectada in situ
- Orificio de acceso de 2,54 cm (1 pulg) de diámetro, con tapa
- Ruedas giratorias de alta resistencia empotradas
Información para pedidos:
Emplea gradillas de inventario y cajas de cartón estándar Thermo Scientific que se suministran por separado. El modelo 208-230 V se suministra con un enchufe P6. Los modelos 380 V y 220-240 V requieren una conexión permanente.
Especificaciones
| Criogénico mecánico | |
| Polyurethane Foam | |
| Chest, Thermo Scientific | |
| Indicador LED de botón | |
| Tapa equilibrada de alta resistencia con cerradura de seguridad y tapas secundarias interiores independientes | |
| Alarm, Recorder | |
| Registrador gráfico de 7 días (opcional) | |
| Funcionamiento estándar | |
| NL2 opcional | |
| Reducción/aumento |
| Heavy-gauge Steel | |
| CE | |
| Air Cooled | |
| Manual | |
| No disponible | |
| Bloqueo por llave | |
| 4-20mA, contactos en seco, estándar | |
| No disponible | |
| Compatibilidad con Smart-Vue | |
| Air-Cooled |